Documentos Principais
AMBH6FD7F913
Ambeed, Inc.
2-Bromooxazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
147.96
Número MDL:
Iupac Name
2-bromo-1,3-oxazole
Inchi Code
1S/C3H2BrNO/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
chave InChI
YCHPNSOKVRTPES-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/125533-82-6.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)