Documentos Principais
AMBH6FD7F90A
Ambeed, Inc.
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
198.02
Número MDL:
Iupac Name
3-bromopyrazolo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C6H4BrN3/c7-5-3-9-10-2-1-8-4-6(5)10/h1-4H
chave InChI
BQEQQUBYZMIBOT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/53902-93-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)