Documentos Principais
AMBH6FD7F7DF
Ambeed, Inc.
1-(2,3-Dihydrobenzofuran-6-yl)ethanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
162.19
Número MDL:
Iupac Name
1-(2,3-dihydro-1-benzofuran-6-yl)ethanone
Inchi Code
1S/C10H10O2/c1-7(11)9-3-2-8-4-5-12-10(8)6-9/h2-3,6H,4-5H2,1H3
chave InChI
FGMNFKJFNHRARH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/374706-07-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/374706-07-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)