Documentos Principais
AMBH6FD7F736
Ambeed, Inc.
Methyl 2,3-Dichlorophenylacetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.07
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl (2,3-dichlorophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H8Cl2O2/c1-13-8(12)5-6-3-2-4-7(10)9(6)11/h2-4H,5H2,1H3
chave InChI
XUMYFVFSYKMRDF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10328-87-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)