Documentos Principais
AMBH6FD7F6F4
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
289.09
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 4-amino-3-bromo-5-nitrobenzoate
Inchi Code
1S/C9H9BrN2O4/c1-2-16-9(13)5-3-6(10)8(11)7(4-5)12(14)15/h3-4H,2,11H2,1H3
chave InChI
QANVLXVFIRTXFG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82760-42-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)