Documentos Principais
AMBH6FD7F6E6
Ambeed, Inc.
1-Methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
149.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-methyl-1,2,3,4-tetrahydropyrido[2,3-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C8H11N3/c1-11-6-5-10-8-7(11)3-2-4-9-8/h2-4H,5-6H2,1H3,(H,9,10)
chave InChI
YNALDAQSFGQRIF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/933733-84-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)