Documentos Principais
AMBH58176A8D
Ambeed, Inc.
1-Methylimidazole-4,5-dicarbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
132.12
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-methyl-1H-imidazole-4,5-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C6H4N4/c1-10-4-9-5(2-7)6(10)3-8/h4H,1H3
chave InChI
SUOVGHDPXJUFME-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19485-35-9.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)