Documentos Principais
AMBH581768F6
Ambeed, Inc.
4-(2-Methoxyethoxy)benzenesulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
250.7
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-methoxyethoxy)benzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H11ClO4S/c1-13-6-7-14-8-2-4-9(5-3-8)15(10,11)12/h2-5H,6-7H2,1H3
chave InChI
QGHZEYHFQCDRAT-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/204072-53-7.html
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/204072-53-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)