Documentos Principais
AMBH581768A1
Ambeed, Inc.
3-(Methylsulfonamido)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-[(methylsulfonyl)amino]benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H9NO4S/c1-14(12,13)9-7-4-2-3-6(5-7)8(10)11/h2-5,9H,1H3,(H,10,11)
chave InChI
WLPFXFJXJHAIKU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/28547-13-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)