Documentos Principais
AMBH58176820
Ambeed, Inc.
4-(2-Bromopyrimidin-4-yl)morpholine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.09
Número MDL:
Iupac Name
4-(2-bromo-4-pyrimidinyl)morpholine
Inchi Code
1S/C8H10BrN3O/c9-8-10-2-1-7(11-8)12-3-5-13-6-4-12/h1-2H,3-6H2
chave InChI
UZDUPAKZNUTNNE-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1209459-32-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)