Documentos Principais
AMBH581767CC
Ambeed, Inc.
6-Bromoquinoline hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
244.52
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-bromoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H6BrN.ClH/c10-8-3-4-9-7(6-8)2-1-5-11-9;/h1-6H;1H
chave InChI
DBBDYPKQZYXQFI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55377-26-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)