Documentos Principais
AMBH581767BD
Ambeed, Inc.
3,3-Dimethyl-6-nitroindolin-2-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.2
Número MDL:
Iupac Name
3,3-dimethyl-6-nitro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C10H10N2O3/c1-10(2)7-4-3-6(12(14)15)5-8(7)11-9(10)13/h3-5H,1-2H3,(H,11,13)
chave InChI
JTVMMOAEEVKAGQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/100510-64-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)