Documentos Principais
AMBH581765E6
Ambeed, Inc.
[(4-Ethoxy-3-methoxyphenyl)methyl](methyl)amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
195.26
Número MDL:
Iupac Name
(4-ethoxy-3-methoxyphenyl)-N-methylmethanamine
Inchi Code
1S/C11H17NO2/c1-4-14-10-6-5-9(8-12-2)7-11(10)13-3/h5-7,12H,4,8H2,1-3H3
chave InChI
WJQQEUVDXNONEX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/709649-58-1.html
Synonym
1-(4-Ethoxy-3-methoxyphenyl)-N-methylmethanamine
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/709649-58-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)