Documentos Principais
AMBH580649CE
Ambeed, Inc.
Methyl 4-bromo-7-methoxybenzo[d][1,3]dioxole-5-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
289.08
Número MDL:
Iupac Name
methyl 4-bromo-7-methoxy-1,3-benzodioxole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H9BrO5/c1-13-6-3-5(10(12)14-2)7(11)9-8(6)15-4-16-9/h3H,4H2,1-2H3
chave InChI
LBTTXOWOLNELBG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81474-46-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)