Documentos Principais
AMBH580649B7
Ambeed, Inc.
AZD2098
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
334.18
Número MDL:
Iupac Name
2,3-dichloro-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C11H9Cl2N3O3S/c1-19-11-10(14-5-6-15-11)16-20(17,18)8-4-2-3-7(12)9(8)13/h2-6H,1H3,(H,14,16)
chave InChI
FLSMVCMSUNISFK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/566203-88-1.html
Synonym
2,3-Dichloro-N-(3-methoxypyrazin-2-yl)benzenesulfonamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)