Documentos Principais
AMBH58064946
Ambeed, Inc.
3-Bromo-4-methylpyridazine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
173.01
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-4-methylpyridazine
Inchi Code
1S/C5H5BrN2/c1-4-2-3-7-8-5(4)6/h2-3H,1H3
chave InChI
JBMFDMSMPJLATB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1416373-61-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)