Documentos Principais
AMBH58064929
Ambeed, Inc.
H-Gly-OIpr·HCl
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.61
Número MDL:
Iupac Name
isopropyl aminoacetate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO2.ClH/c1-4(2)8-5(7)3-6;/h4H,3,6H2,1-2H3;1H
chave InChI
UBKCIXXGQRZHRO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14019-62-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)