Documentos Principais
AMBH5806491C
Ambeed, Inc.
1,8-Naphthyridine-2-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
[1,8]naphthyridine-2-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C9H6N2O/c12-6-8-4-3-7-2-1-5-10-9(7)11-8/h1-6H
chave InChI
TXEQVJDZTRPUKO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64379-45-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)