Documentos Principais
AMBH580648E9
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-(3-aminopropyl)piperazine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
243.35
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 4-(3-aminopropyl)-1-piperazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H25N3O2/c1-12(2,3)17-11(16)15-9-7-14(8-10-15)6-4-5-13/h4-10,13H2,1-3H3
chave InChI
DQLCYLFCLQPLSY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/373608-48-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)