Documentos Principais
AMBH5806480D
Ambeed, Inc.
5-Fluoro-6-methylpicolinonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
136.13
Número MDL:
Iupac Name
5-fluoro-6-methyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H5FN2/c1-5-7(8)3-2-6(4-9)10-5/h2-3H,1H3
chave InChI
WESOLAIEKVKOEO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/915720-64-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)