Documentos Principais
AMBH58064611
Ambeed, Inc.
3-(tert-Butyl)picolinonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
160.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-tert-butyl-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C10H12N2/c1-10(2,3)8-5-4-6-12-9(8)7-11/h4-6H,1-3H3
chave InChI
XMOXJUWGFXQVKK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211518-46-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)