Documentos Principais
AMBH58064540
Ambeed, Inc.
4-(Hydroxymethyl)picolinonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
134.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(hydroxymethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c8-4-7-3-6(5-10)1-2-9-7/h1-3,10H,5H2
chave InChI
ZJSSDJCFSASGNQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71935-32-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/71935-32-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)