Documentos Principais
AMBH5806426E
Ambeed, Inc.
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,4-difluoro-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H5F2N/c1-5-7(9)3-2-6(4-11)8(5)10/h2-3H,1H3
chave InChI
GNNHZCHETSTMOG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
White to off-white liquid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/847502-87-8.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/847502-87-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)