Documentos Principais
AMBH5806422C
Ambeed, Inc.
5-Chloro-N-methylpyrazin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
143.58
Número MDL:
Iupac Name
5-chloro-N-methyl-2-pyrazinamine
Inchi Code
1S/C5H6ClN3/c1-7-5-3-8-4(6)2-9-5/h2-3H,1H3,(H,7,9)
chave InChI
YLBICWXKLMCCHS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1610667-17-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)