Documentos Principais
AMBH580641F7
Ambeed, Inc.
3-Amino-2-(trifluoromethyl)propan-1-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
143.11
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(aminomethyl)-3,3,3-trifluoro-1-propanol
Inchi Code
1S/C4H8F3NO/c5-4(6,7)3(1-8)2-9/h3,9H,1-2,8H2
chave InChI
NPIHNNDOYJGIBY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1529181-01-8.html
Synonym
2-(Aminomethyl)-3,3,3-trifluoropropan-1-ol
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1529181-01-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)