Documentos Principais
AMBH47A939B5
Ambeed, Inc.
WZ-3146
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
464.95
Número MDL:
Iupac Name
N-[3-({5-chloro-2-[4-(4-methyl-1-piperazinyl)anilino]-4-pyrimidinyl}oxy)phenyl]acrylamide
Inchi Code
1S/C24H25ClN6O2/c1-3-22(32)27-18-5-4-6-20(15-18)33-23-21(25)16-26-24(29-23)28-17-7-9-19(10-8-17)31-13-11-30(2)12-14-31/h3-10,15-16H,1,11-14H2,2H3,(H,27,32)(H,26,28,29)
chave InChI
APHGZZPEOCCYNO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1214265-56-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)