Documentos Principais
AMBH47A91658
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-iodopyridin-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
254.46
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-chloro-4-iodopyridin-2-amine
Inchi Code
1S/C5H4ClIN2/c6-4-3(7)1-2-9-5(4)8/h1-2H,(H2,8,9)
chave InChI
GTTQRVGVEIXEHQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1152617-24-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)