Documentos Principais
AMBH47A8CFE1
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-(difluoromethyl)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
163.55
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-chloro-6-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H4ClF2N/c7-5-3-1-2-4(10-5)6(8)9/h1-3,6H
chave InChI
MCCFDIGFTIGVNM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1026587-36-9.html
Pictogramas
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)