Documentos Principais
AMBH47A8A8D6
Ambeed, Inc.
3,4-Dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
256.3
Número MDL:
Iupac Name
3,4-dimethylthieno[2,3-b]thiophene-2,5-dicarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H8O4S2/c1-3-5-4(2)7(9(13)14)16-10(5)15-6(3)8(11)12/h1-2H3,(H,11,12)(H,13,14)
chave InChI
JARLNIWLMPUVAR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/175202-55-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)