Documentos Principais
AMBH47A61826
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(1,3-dioxoisoindolin-2-yl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.2
Número MDL:
Iupac Name
methyl (1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)acetate
Inchi Code
1S/C11H9NO4/c1-16-9(13)6-12-10(14)7-4-2-3-5-8(7)11(12)15/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
JINKRJDUNDRREU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23244-58-8.html
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)