Documentos Principais
AMBH324ABD9E
Ambeed, Inc.
2-Bromobenzamidine Hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.51
Número MDL:
Iupac Name
2-bromobenzenecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7BrN2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10;/h1-4H,(H3,9,10);1H
chave InChI
RRULRSLJNLFGNK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57075-82-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57075-82-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)