Documentos Principais
AMBH324ABC58
Ambeed, Inc.
4-(5-Methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8N2O3/c1-6-11-9(12-15-6)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-5H,1H3,(H,13,14)
chave InChI
DTKAUYQBZSOHRJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/95124-68-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)