Documentos Principais
AMBH324ABC2B
Ambeed, Inc.
N-(3-(Trimethoxysilyl)propyl)butylamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
235.4
Número MDL:
Iupac Name
N-[3-(trimethoxysilyl)propyl]-1-butanamine
Inchi Code
1S/C10H25NO3Si/c1-5-6-8-11-9-7-10-15(12-2,13-3)14-4/h11H,5-10H2,1-4H3
chave InChI
XCOASYLMDUQBHW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/31024-56-3.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)