Documentos Principais
AMBH324ABB3D
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-ethylbenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
210.07
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-bromo-3-ethylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C9H8BrN/c1-2-8-5-7(6-11)3-4-9(8)10/h3-5H,2H2,1H3
chave InChI
ITVYYZNUYKBREP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to White to Yellow Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/170230-29-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)