Documentos Principais
AMBH324AB9F6
Ambeed, Inc.
7-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.12
Número MDL:
Iupac Name
7-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyrimidine
Inchi Code
1S/C7H4F3N3/c8-7(9,10)5-1-3-13-4-2-11-6(13)12-5/h1-4H
chave InChI
QBJLQUXRRGKXTD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/375857-66-2.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)