Documentos Principais
AMBH324AB994
Ambeed, Inc.
3-Methoxyisonicotinonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
134.14
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-methoxyisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-10-7-5-9-3-2-6(7)4-8/h2-3,5H,1H3
chave InChI
SUZIOAPLIWZQST-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26414-90-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/26414-90-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)