Documentos Principais
AMBH324AB97B
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-chloro-6-fluorotoluene
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
223.47
Número MDL:
Iupac Name
1-bromo-2-chloro-4-fluoro-3-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H5BrClF/c1-4-6(10)3-2-5(8)7(4)9/h2-3H,1H3
chave InChI
VHQALVHKNXDJRY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow liquid or semi-solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/203302-92-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)