Documentos Principais
AMBH324AB962
Ambeed, Inc.
1-Cbz-pyrrolidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
205.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
benzyl 1-pyrrolidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C12H15NO2/c14-12(13-8-4-5-9-13)15-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7H,4-5,8-10H2
chave InChI
VALPXRNQZYGXPS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25070-74-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)