Documentos Principais
AMBH324AB8E5
Ambeed, Inc.
2,5-Dimethoxypyridine-4-boronic Acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.97
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,5-dimethoxy-4-pyridinylboronic acid
Inchi Code
1S/C7H10BNO4/c1-12-6-4-9-7(13-2)3-5(6)8(10)11/h3-4,10-11H,1-2H3
chave InChI
USYZNFPWBSJVMF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1630193-77-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)