Documentos Principais
AMBH324AB80F
Ambeed, Inc.
1-(2-(Difluoromethoxy)phenyl)ethanone
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-[2-(difluoromethoxy)phenyl]ethanone
Inchi Code
1S/C9H8F2O2/c1-6(12)7-4-2-3-5-8(7)13-9(10)11/h2-5,9H,1H3
chave InChI
GSIJRMUIVJNUGP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid or Semi-Solid or solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/127842-55-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/127842-55-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)