Documentos Principais
AMBH324AB735
Ambeed, Inc.
N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
208.22
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-aminobenzoyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C10H12N2O3/c11-8-3-1-7(2-4-8)10(15)12-6-5-9(13)14/h1-4H,5-6,11H2,(H,12,15)(H,13,14)
chave InChI
VHAXWROFYVPXMZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7377-08-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/7377-08-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)