Documentos Principais
AMBH3155FE82
Ambeed, Inc.
3-Cyanobenzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Iupac Name
3-cyanobenzamide
Inchi Code
1S/C8H6N2O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,(H2,10,11)
chave InChI
PAQVSWFCADWSLB-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3441-01-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3441-01-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)