Documentos Principais
AMBH3155FDF8
Ambeed, Inc.
2-Phenoxybenzene sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
268.72
Número MDL:
Iupac Name
2-phenoxybenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C12H9ClO3S/c13-17(14,15)12-9-5-4-8-11(12)16-10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
chave InChI
MFBATEXBHGBONO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2688-85-9.html
Synonym
2-Phenoxybenzene-1-sulfonyl chloride
Pictogramas
Exclamation markCorrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)