Documentos Principais
AMBH3155FDC5
Ambeed, Inc.
2-(4-Bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
186.01
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
(4-bromo-1H-pyrazol-1-yl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C5H4BrN3/c6-5-3-8-9(4-5)2-1-7/h3-4H,2H2
chave InChI
MIKIWDXOQIASTM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/925224-08-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)