Documentos Principais
AMBH3155FC7C
Ambeed, Inc.
6-Methylbenzoxazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
133.15
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-methyl-1,3-benzoxazole
Inchi Code
1S/C8H7NO/c1-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-5H,1H3
chave InChI
SZWNDAUMBWLYOQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Sticky Oil to Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/10531-80-3.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)