Documentos Principais
AMBH3155FA8E
Ambeed, Inc.
5-(4-Hydroxyphenyl)imidazolidine-2,4-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
192.17
Número MDL:
Iupac Name
5-(4-hydroxyphenyl)-2,4-imidazolidinedione
Inchi Code
1S/C9H8N2O3/c12-6-3-1-5(2-4-6)7-8(13)11-9(14)10-7/h1-4,12-13H,(H2,10,11,14)
chave InChI
PDEFBXFFQLBZSX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2420-17-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)