Documentos Principais
AMBH3155FA48
Ambeed, Inc.
BTS
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
261.34
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-benzyl-4-methylbenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C14H15NO2S/c1-12-7-9-14(10-8-12)18(16,17)15-11-13-5-3-2-4-6-13/h2-10,15H,11H2,1H3
chave InChI
WTHKAJZQYNKTCJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1576-37-0.html
Synonym
N-Benzyl-4-methylbenzenesulfonamide
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)