Documentos Principais
AMBH303C6B03
Ambeed, Inc.
6-Chloro-2-methoxypyridin-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
158.59
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
6-chloro-2-methoxy-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2O/c1-10-6-4(8)2-3-5(7)9-6/h2-3H,8H2,1H3
chave InChI
NBYVIQCFOQQXPZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914222-86-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)