Documentos Principais
AMBH303C695C
Ambeed, Inc.
4,5,6,7-Tetrahydrobenzo[b]thiophene-2-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.26
Número MDL:
Iupac Name
4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothiophene-2-carboxamide
Inchi Code
1S/C9H11NOS/c10-9(11)8-5-6-3-1-2-4-7(6)12-8/h5H,1-4H2,(H2,10,11)
chave InChI
MDTDPEHJGYVJHS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57021-58-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)