Documentos Principais
AMBH303C68C2
Ambeed, Inc.
1-Actamido-3,5-dimethyladmantane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
221.34
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-((1r,3R,5S,7r)-3,5-dimethyladamantan-1-yl)acetamide
Inchi Code
1S/C14H23NO/c1-10(16)15-14-6-11-4-12(2,8-14)7-13(3,5-11)9-14/h11H,4-9H2,1-3H3,(H,15,16)
chave InChI
WVIRSYCDAYUOMJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/19982-07-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)